Learn More
(Bromométhyl)cyclopropane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11394464
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
(Bromomethyl)cyclopropane is used in the synthesis of 1,4-dienes by iron-catalyzed cross-coupling with alkenyl Grignard reagents. It has been used as a synthetic building block for the introduction of the cyclopropylmethyl group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (bromométhyl)cyclopropane est utilisé dans la synthèse de 1,4-diènes par couplage croisé catalysé par le fer avec des réactifs de Grignard alkényle. Il a été utilisé comme bloc de construction synthétique pour l’introduction du groupe cyclopropylméthyle.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants. Incompatible avec des bases fortes, agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7051-34-5
Formule moléculaire C4H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 135.00
Numéro MDL MFCD00001306
Clé InChI AEILLAXRDHDKDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromomethyl cyclopropane, cyclopropylmethyl bromide, cyclopropane, bromomethyl, cyclopropyl bromo methane, 1-bromomethyl cyclopropane, bromocyclopropylmethane, cyclopropylmethylbromide, bromomethyl-cyclopropane, cyclopropyl methylbromide
CID PubChem 81503
SMILES BrCC1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (Bromomethyl)cyclopropane
Densité 1.41
Point d’ébullition 111°C to 112°C
Point d’éclair 41°C (105°F)
Indice de réfraction 1.477
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 605296
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Nom IUPAC (bromométhyle)cyclopropane
Poids de la formule 135
Pourcentage de pureté 97%