Learn More
Acétate de bromométhyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Description
Bromomethyl acetate is involved in the preparation of optically active cyclohexene antisepsis agents. It acts as reagent in samarium diiodide-mediated conversion of ketones and aldehydes to 1,2-diacetates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de bromométhyle participe à la préparation d’agents antiseptiques de cyclohexène optiquement actifs. Il agit comme réactif dans la conversion des cétones et des aldéhydes par médiation diiodure de samarium en 1,2-diacétates.
Solubilité
Miscible au chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’humidité et hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
L’acétate de bromométhyle participe à la préparation d’agents antiseptiques de cyclohexène optiquement actifs. Il agit comme réactif dans la conversion des cétones et des aldéhydes par médiation diiodure de samarium en 1,2-diacétates.
Solubilité
Miscible au chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’humidité et hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bromomethyl acetate |
Densité | 1.56 |
Point d’ébullition | 130°C to 133°C |
Point d’éclair | 57°C (135°F) |
Formule linéaire | CH3CO2CH2Br |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3272 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Miscible with chloroform. |
Poids de la formule | 152.98 |