Learn More
Bromoéthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.77€ - 105.88€
Identifiants chimiques
CAS 74-96-4
Formule moléculaire C2H5Br
Poids moléculaire (g/mol) 108.966
Numéro MDL MFCD00000232
Clé InChI RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl bromide, ethane, bromo, 1-bromoethane, monobromoethane, bromic ether, hydrobromic ether, bromure d'ethyle, ethylbromide, etylu bromek, halon 2001
CID PubChem 6332
Nom IUPAC bromoéthane
SMILES CCBr
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11404190
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12804.22
100 g
24.77€
100g
11415173
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12804.36
500 g
33.57€
500g
11425173
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12804.0E
2500 g
105.88€
2500g
Description
Description
Bromoethane is used in organic synthesis for the introduction of ethyl group. It is widely used as solvent, as an anesthetic in medicine and as a refrigerant. It is an important component of antiknock fluid in gasoline. It is also also used in the manufacture of pharmaceuticals like vitamin A as well as in the manufacture of flame retardants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromoéthane est utilisé dans la synthèse organique pour l’introduction du groupe éthyle. Il est largement utilisé comme solvant, comme anesthésique en médecine et comme réfrigérant. Il s’agit d’une composante importante du liquide antidétonant dans l’essence. Il est également utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques tels que la vitamine A ainsi que dans la fabrication de produits ignifuges.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, à l’éther, au chloroforme et aux solvants organiques.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts, le magnésium, le potassium, le calcium, les oxydes de sodium, l’aluminium, le zinc et les métaux alcalis.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H351-H302-H332
Liquide et vapeurs très inflammables.
Susceptible de provoquer le cancer.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P308+P313-P330-P370+P378q-P501c
H225-H302+H332-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :BROMURE D’ÉTHYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 200-825-8
missing translation for 'rtecsNumber' : KH6475000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Bromoéthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals