Learn More
Bromocyclohexane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414673
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Bromocyclohexane has been used to study the ionization of equatorial and axial conformational isomers of the chair-bromocyclohexane using vacuum ultraviolet mass-analyzed threshold ionization spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromocyclohexane a été utilisé pour étudier l’ionisation d’isomères conformationnels équatoires et axiaux de la chaise-bromocyclohexane à l’aide de la spectroscopie d’ionisation de seuil par ultraviolet sous vide.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Conserver à l’écart des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-85-0
Formule moléculaire C6H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 163.06
Numéro MDL MFCD00003819
Clé InChI AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, Bromocyclohexane, ksc178g7n
CID PubChem 7960
Nom IUPAC Bromocyclohexane
SMILES BrC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocyclohexane
Point de fusion -57°C
Densité 1.335
Point d’ébullition 166°C to 167°C
Point d’éclair 62°C (143°F)
Indice de réfraction 1.495
Quantité 2500 g
Beilstein 1098373
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,2730
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 163.06
Pourcentage de pureté 98%