Learn More
Bromocycloheptane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 82.21€
Identifiants chimiques
CAS | 2404-35-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H13Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 177.09 |
Numéro MDL | MFCD00004149 |
Clé InChI | LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, Bromocycloheptane, acmc-209g8c |
CID PubChem | 16992 |
Nom IUPAC | Bromocycloheptane |
SMILES | BrC1CCCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11406326
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23110.06 |
5 g |
27.14€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11416326
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23110.14 |
25 g |
82.21€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11426326
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23110.22 |
100 g |
sur devis
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2404-35-5 | |
177.09 | |
LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N | |
16992 | |
BrC1CCCCCC1 |
C7H13Br | |
MFCD00004149 | |
cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, Bromocycloheptane, acmc-209g8c | |
Bromocycloheptane |
Spécification
Bromocycloheptane | |
1.3 | |
68°C (154°F) | |
1.5052 | |
1098389 | |
LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N | |
Bromocycloheptane | |
16992 | |
97% |
2404-35-5 | |
71°C to 72°C (10 mmHg) | |
C7H13Br | |
MFCD00004149 | |
cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, Bromocycloheptane, acmc-209g8c | |
BrC1CCCCCC1 | |
177.09 | |
177.09 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H227
Liquide combustible.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 219-294-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante