Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromothymol, sel de sodium, pur, soluble dans l’eau, indicateur
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
5g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromocresol Purple, sodium salt |
| Note relative au nom | Water soluble, Indicator, Pure |
| Beilstein | 19, 91 |
| Merck Index | 15, 1394 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: Soluble |
| Spectre IR | Authentique |
| Poids de la formule | 562.2 |
| Qualité | Pures |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Extinction spécifique | 900 min. (590nm, 0.01N NaOH) |
| Afficher plus |