Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromothymol, sel de sodium, pur, soluble dans l’eau, indicateur
Code produit. 10194560 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
5g
Code produit. 10194560
Marque: Thermo Scientific Chemicals 229610100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 62625-30-3 | C21H15Br2NaO5S | 562.204 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62625-30-3
Formule moléculaire C21H15Br2NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 562.204
Numéro MDL MFCD00148896
Clé InChI KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
Synonyme BCP, Bromcresol Purple, sodium salt, 5';, 5';';-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein, sodium salt
CID PubChem 23665568
Nom IUPAC sodium ; 2-[(E)-(3-bromo-4-hydroxy-5-méthylphényl)-(3-bromo-5-méthyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]benzènesulfonate
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocresol Purple, sodium salt
Note relative au nom Water soluble, Indicator, Pure
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 1394
Informations sur la solubilité Solubility in water: Soluble
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 562.2
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 900 min. (590nm, 0.01N NaOH)
Intervalle de transition visuelle from pH 5.2 (yellow) to p 6.8 (purple)
Couleur Marron à rouge
Quantité 10 g
Forme physique Poudre