Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium pourpre de bromocrésol
Code produit. 11499376
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Bromocresol purple sodium salt is used to isolate acid-producing bacteria from sauerkraut juice, and lactic bacteria is scalped by morphology and share, then morphological, physiological and biochemical interactions. It can be used as a fluorescent stain to detect yeast cells with plasma membrane damage for dead cell counts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium pourpre de bromocrésol est utilisé pour isoler les bactéries productrices d’acide à partir du jus de choucroute. Les bactéries lactiques sont ensuite écaillées par morphologie et par partage, puis par interactions morphologiques, physiologiques et biochimiques. Il peut être utilisé comme coloration fluorescente pour détecter les cellules de levure présentant des dommages à la membrane plasmique pour les comptages de cellules mortes.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Intervalle de transition : pH entre 5,2 (jaune) et 6,8 (violet)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62625-30-3
Formule moléculaire C21H15Br2NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 562.204
Numéro MDL MFCD00148896
Clé InChI KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
Synonyme Bromocresol Purple, water soluble
CID PubChem 23665568
Nom IUPAC sodium ; 2-[(E)-(3-bromo-4-hydroxy-5-méthylphényl)-(3-bromo-5-méthyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]benzènesulfonate
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocresol Purple sodium salt
Point de fusion ∼255°C (decomposition)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 562.22
Quantité 10 g