Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pourpre de bromocrésol, pur, qualité indicatrice
36.20€ - 1634.00€
Identifiants chimiques
CAS | 115-40-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C21H16Br2O5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 540.22 |
Numéro MDL | MFCD00011681 |
Clé InChI | ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Bromcresol Purple, BCP, 5', 5''-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein |
CID PubChem | 8273 |
ChEBI | CHEBI:86154 |
SMILES | CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10295570
|
Thermo Scientific Chemicals
151330050 |
5 g | Flacon en verre |
36.20€
5g |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10347660
|
Thermo Scientific Chemicals
151330250 |
25 g | Flacon en verre |
101.00€
25g |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15760809
|
Thermo Scientific Chemicals
151331400 |
140 g | Flacon en verre |
336.00€
140g |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11926801
|
Thermo Scientific Chemicals
151330010 |
1 kg | Flacon en verre |
1634.00€
1kg |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
115-40-2 | |
540.22 | |
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N | |
8273 | |
CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1 |
C21H16Br2O5S | |
MFCD00011681 | |
Bromcresol Purple, BCP, 5', 5''-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein | |
CHEBI:86154 |
Spécification
(20 mg/L in methanol) Complies, (20 mg/L in methanol) Complies at 0nm | |
245.0°C | |
C21H16Br2O5S | |
Bromcresol Purple, BCP, 5', 5''-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein | |
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N | |
CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1 | |
540.22 | |
CHEBI:86154 | |
Pures | |
Rose ou saumon |
Bromocresol Purple | |
115-40-2 | |
MFCD00011681 | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 75g/L in ethanol (20°C) | |
Authentique | |
3,3-bis(3-bromo-4-hydroxy-5-méthylphényle)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione | |
8273 | |
540.21 | |
from pH 5.2 (yellow) to pH 6.8 (purple) | |
Poudre |
RUO – Research Use Only