Learn More
Solution indicatrice de vert de bromocrésol 0,04 %, Reagecon
BIOPHARMA
Solution d’indicateurs de haute qualité produite à partir de matières premières de la plus haute qualité et fabriquée et testée dans des conditions rigoureuses.
Marque:  Reagecon BRCG05
Code produit. 11533212
  • 47.50€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Titrant, titrant étalon, solution étalon, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
  • Pour les titrations manuelles, le titrant indicateur ou la couleur de changement d’analyte et ce changement de couleur sont de loin la méthode la plus importante pour la détection de point final.
  • Cette solution indicatrice de haute qualité facilite la détection en point final de manière claire et sans ambiguïté et est indispensable pour une titrimétrie manuelle précise.
Spécification
Spécification
0.0004
Flacon de réservoir en verre ambré GL45
500 mL
Liquide
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • BROMOCRESOL GREEN INDICATOR
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: propanol