Learn More
Bromobenzène, 99+ %, pur, Fisher Chemical
Click to view available options
250 ml, flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
CAS | 108-86-1 |
Point de fusion | -31°C |
Point d’ébullition | 156°C |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule moléculaire | C6H5Br |
Numéro MDL | 55 |
Quantité | 250 mL |
Poids de la formule | 157.01g/mol |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Bromobenzene
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.