Learn More
Bromure de bromoacétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.50€ - 96.90€
Identifiants chimiques
CAS | 598-21-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H2Br2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 201.845 |
Numéro MDL | MFCD00000115 |
Clé InChI | LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bromoacetyl bromide, acetyl bromide, bromo, bromoacetylbromide, acetyl bromide, 2-bromo, bromo acetyl bromide, ccris 9090, bromoacetic acid bromide, bromacetylbromide, bromacetyl bromide, bromoactyl bromide |
CID PubChem | 61147 |
Nom IUPAC | 2-bromure de bromacétyle |
SMILES | C(C(=O)Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11385269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19580.14 |
25 g |
27.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11395269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19580.22 |
100 g |
31.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11305279
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19580.36 |
500 g |
96.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Bromoacetyl bromide is widely used in the synthesis of fine chemicals, agrochemicals, dyes and pharmaceuticals. As an acylating agent, it reacts with 10H-phenothiazine to give 10-bromoacetyl-10H-phenothiazine. Similarly, it is also involved in the preparation of bromoactylated starch which is a biodegradable thermoplastic copolymer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bromure de bromoacétyle est largement utilisé dans la synthèse des produits chimiques fins, des produits agrochimiques, des colorants et des produits pharmaceutiques. En tant qu’agent acylant, il réagit avec le 10H-phénothiazine pour donner du 10-bromoacétyl-10H-phénothiazine. De même, il est également impliqué dans la préparation de l’amidon bromoactylé qui est un copolymère thermoplastique biodégradable.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Hydrolyse facilement. Incompatible avec les agents oxydants forts, les alcools et les bases fortes.
Identifiants chimiques
598-21-0 | |
201.845 | |
LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N | |
61147 | |
C(C(=O)Br)Br |
C2H2Br2O | |
MFCD00000115 | |
bromoacetyl bromide, acetyl bromide, bromo, bromoacetylbromide, acetyl bromide, 2-bromo, bromo acetyl bromide, ccris 9090, bromoacetic acid bromide, bromacetylbromide, bromacetyl bromide, bromoactyl bromide | |
2-bromure de bromacétyle |
Spécification
Bromoacetyl bromide | |
2.324 | |
>105°C (221°F) | |
C2H2Br2O | |
MFCD00000115 | |
605440 | |
bromoacetyl bromide, acetyl bromide, bromo, bromoacetylbromide, acetyl bromide, 2-bromo, bromo acetyl bromide, ccris 9090, bromoacetic acid bromide, bromacetylbromide, bromacetyl bromide, bromoactyl bromide | |
LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromure de bromacétyle | |
61147 | |
98% |
598-21-0 | |
147°C to 150°C | |
Acrid | |
1.546 | |
UN2513 | |
Moisture sensitive | |
Immiscible with water. | |
C(C(=O)Br)Br | |
201.845 | |
201.86 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: BROMOACETYL BROMIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 209-923-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
RUO – Research Use Only