Learn More
Bromoacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10164750 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10164750
Marque: Thermo Scientific Acros 221860250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 590-17-0 | C2H2BrN | 119.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 590-17-0
Formule moléculaire C2H2BrN
Poids moléculaire (g/mol) 119.95
Numéro MDL MFCD00001884
Clé InChI REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromoacetonitrile, acetonitrile, bromo, bromomethyl cyanide, cyanomethyl bromide, ccris 6213, 2-bromoethanenitrile, unii-07k08j16vk, bromacetonitrile, bromoacetonitile, bromo acetonitrile
CID PubChem 11534
Nom IUPAC 2-bromoacétonitrile
SMILES BrCC#N
Specifications
Nom chimique ou matériau Bromoacetonitrile
Note relative au nom 97%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.7200g/mL
Point d’ébullition 148°C to 150°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2CN
Indice de réfraction 1.4786 to 1.4806
Quantité 25 g
Beilstein 02, 216
Fieser 13,197
Gravité spécifique 1.72
Poids de la formule 119.95
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Bromoacetonitrile
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.