Learn More
Acide bromoacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13498298 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Seau en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
250g
Code produit. 13498298
Marque: Thermo Scientific Acros 106570100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 79-08-3 | C2H3BrO2 | 138.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-08-3
Formule moléculaire C2H3BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 138.95
Numéro MDL MFCD00002678
Clé InChI KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
CID PubChem 6227
Nom IUPAC Acide 2-bromacétique
SMILES C(C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoacetic Acid
Point de fusion 49.0°C to 51.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.9300g/mL
Point d’ébullition 208.0°C
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Seau en plastique
Formule linéaire BrCH2CO2H
Quantité 10 kg
Numéro UN 3425
Beilstein 02,213
Merck Index 15,1407
Gravité spécifique 1.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: 900g/100mL (25°C). Other solubilities:g/100g(25°C): methanol-900,ether-735,benzene-308,carbon tetrachloride-168,soluble in acetone and alcohol,practically insoluble in n-heptane
Poids de la formule 138.95
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Masse cristalline ou poudre cristalline, flocons, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromoacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Bromoacetic acid