Learn More
Diméthylacétal de bromoacétaldéhyde, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
43.60€ - 124.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7252-83-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9BrO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.02 |
Numéro MDL | MFCD00000213 |
Clé InChI | FUSFWUFSEJXMRQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bromoacetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 2-bromo-1,1-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethyl bromide, dimethylbromoacetal, 1-bromo-2,2-dimethoxyethane, 2,2-dimethoxybromoethane, 2-bromoacetaldehyde dimethyl acetal, bromoacetoaldehyde dimethyl acetal, bromoacetaldehyde dimethylacetal, acetaldehyde, bromo-, dimethyl acetal |
CID PubChem | 81672 |
Nom IUPAC | 2-bromo-1,1-diméthoxyéthane |
SMILES | COC(CBr)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10781525
|
Thermo Scientific Acros
221870250 |
25 mL | Flacon en verre |
43.60€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10042840
|
Thermo Scientific Acros
221871000 |
100 mL | Flacon en verre |
124.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7252-83-7 | |
169.02 | |
FUSFWUFSEJXMRQ-UHFFFAOYSA-N | |
81672 | |
COC(CBr)OC |
C4H9BrO2 | |
MFCD00000213 | |
bromoacetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 2-bromo-1,1-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethyl bromide, dimethylbromoacetal, 1-bromo-2,2-dimethoxyethane, 2,2-dimethoxybromoethane, 2-bromoacetaldehyde dimethyl acetal, bromoacetoaldehyde dimethyl acetal, bromoacetaldehyde dimethylacetal, acetaldehyde, bromo-, dimethyl acetal | |
2-bromo-1,1-diméthoxyéthane |
Spécification
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal | |
7252-83-7 | |
148.0°C to 150.0°C | |
96% min. (GC) | |
BrCH2CH(OCH3)2 | |
MFCD00000213 | |
1.43 | |
Solubility in water: insoluble | |
COC(CBr)OC | |
169.02 | |
169.02 |
97% | |
1.4300g/mL | |
51°C | |
C4H9BrO2 | |
1.4450 to 1.4470 | |
01, 624 | |
bromoacetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 2-bromo-1,1-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethyl bromide, dimethylbromoacetal, 1-bromo-2,2-dimethoxyethane, 2,2-dimethoxybromoethane, 2-bromoacetaldehyde dimethyl acetal, bromoacetoaldehyde dimethyl acetal, bromoacetaldehyde dimethylacetal, acetaldehyde, bromo-, dimethyl acetal | |
FUSFWUFSEJXMRQ-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-1,1-diméthoxyéthane | |
81672 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Mortel par inhalation.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Ne pas
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 230-669-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Bromoacetaldehyde dimethyl acetal, stabilized
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H330-Mortel par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only