Learn More
Concentrat de brome, pour solution standard 1 L, 0,05 M Br2, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bromine concentrate |
Note relative au nom | For 1L standard solution, 0.05 M Br2 |
% min. CAS | ≥70.0000%, ≥10.0000% |
% max. CAS | ≤90.0000%, ≤30.0000% |
Forme physique | Concentré |
Quantité | 6 x 1 Ea. |
Formule linéaire | BaCl2 |
Numéro MDL | MFCD00003445 |
Conditionnement | Ampoule |
Densité | 1.307 g/mL at 25 °C(lit.) |