Learn More
Concentrat de brome, pour solution standard 1 L, 0,05 M Br2, Honeywell Fluka™
Code produit. 15665190 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
pour solution standard 1 L, 0,05 M Br2
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7726-95-6, 7758-01-2, 7758-01-2
Formule moléculaire Br
Poids moléculaire (g/mol) 79.91
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
CID PubChem 24408
ChEBI CHEBI:29224
Nom IUPAC brome moléculaire
SMILES [Br-]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Bromine concentrate
Note relative au nom For 1L standard solution, 0.05 M Br2
% min. CAS ≥70.0000%, ≥10.0000%
% max. CAS ≤90.0000%, ≤30.0000%
Forme physique Concentré
Quantité 6 x 1 Ea.
Formule linéaire BaCl2
Numéro MDL MFCD00003445
Conditionnement Ampoule
Densité 1.307 g/mL at 25 °C(lit.)
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado