Learn More
Solution de brome (bromure-bromate), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2 L
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bromine (Bromide-Bromate) Solution |
Quantité | 500 mL |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Densité | 1.005g/mL at 25°C |