Learn More
Brome, 99,6 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10531451
Brome, 99,6 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10531451
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
Code produit. 10531451
Marque: Thermo Scientific Acros 196660010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de formation de la liaison C-X pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7726-95-6
Formule moléculaire Br
Poids moléculaire (g/mol) 79.91
Numéro MDL MFCD00010896
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
CID PubChem 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMILES [Br-]
Spécification
Point d’ébullition 58.7°C
Nom chimique ou matériau Bromine
Point de fusion -7.2°C
Note relative au nom p.a.
Quantité 1 L
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (Iodometry)
Formule linéaire Br2
Fieser 03,34; 04,46; 05,55; 06,70; 07,33; 08,52; 09,65; 10,56; 11,75; 12,70; 13,47; 14,56; 15,47
Merck Index 15, 1401
Informations sur la solubilité Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concd hcl, aq solns of bromides, freely soluble in alcohol, ether, chcl3, ccl4, cs2
Nom IUPAC brome moléculaire
Poids de la formule 159.82
Pourcentage de pureté 99.6%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Gravité spécifique 3.111
Densité 3.1110g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468735 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number196662500,196660250,196660010
Numéro de lotA0468736 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/12/2024 Catalog Number196662500,196660250,196660010
Numéro de lotA0466776 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/10/2024 Catalog Number196662500,196660250,196660010
Numéro de lotA0465109 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/08/2024 Catalog Number196662500,196660250,196660010
Numéro de lotA0465108 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/08/2024 Catalog Number196662500,196660250,196660010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brome, 99,6 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals >