Learn More
Brome, 1 M de solution dans l’acide acétique, Thermo Scientific Chemicals
103.52€ - 355.77€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bromine |
---|---|
Couleur | Rouge |
Note relative au nom | 1M solution in acetic acid |
CAS | 7726-95-6, 64-19-7 |
Formule moléculaire | Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10530364
|
Thermo Scientific Acros
388401000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
103.52€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10445465
|
Thermo Scientific Acros
388408000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
355.77€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XSpécification
Bromine | |
1M solution in acetic acid | |
Br | |
MFCD00010896 | |
3.111 | |
bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M | |
brome moléculaire | |
24408 | |
159.82 | |
Liquide |
Rouge | |
7726-95-6, 64-19-7 | |
Br2 | |
0.90 to 1.10M | |
15, 1401 | |
Solubility in water: soluble. | |
[Br-] | |
79.91 | |
CHEBI:29224 | |
40°C |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Mortel par inhalation.Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.Très toxique pour les organismes aquatiques.Liquide et vapeur inflammables.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Avoid release to the environment.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Bromine, 1M solution in acetic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.