Learn More
Solution standard de bromate de bromure, 0,05 M, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bromide bromate Standard Solution |
CAS | 7732-18-5, 7758-02-3, 7758-01-2 |
Quantité | 1 L |
Formule moléculaire | H2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Clé InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O |
Nom IUPAC | eau |
Poids moléculaire (g/mol) | 18.02 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.05M |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identifiant produit
- bromide bromate standard solution
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: potassium bromate, potassium bromide