Learn More
Bromfénac sodium, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bromfenac sodium |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 250 mg |
Couleur | Jaune à orange |
Certificat d’analyse | Available |
Forme physique | Poudre |