Learn More
Solution de bromate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit. p-7083604 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
Code produit. 12982085
Marque: Fisher Chemical A 007 100
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Identifiants chimiques
Formule moléculaire BrO3-
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromate
Conditionnement Flacon
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L
Type Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique
Solvent or Matrix Water
Quantité 100 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Single-component Standard Solution for Ion chromatography. Bromate 1000mg/l in water (A 007)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .