Learn More
BRL 52537 hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Code produit. 18003792
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18003792
Marque: Tocris Bioscience 0699/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Potent and selective κ agonist
The most κ/μ-selective and among the most potent κ ligands known (25 times more potent than morphine in vivo).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112282-24-3
Formule moléculaire C18H25Cl3N2O
Poids moléculaire (g/mol) 391.76
Numéro MDL MFCD00672679
Clé InChI NGVLSOWJSUUYDE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme brl 52537 hydrochloride, 2-3,4-dichlorophenyl-1-2-pyrrolidin-1-ylmethyl piperidin-1-yl ethanone hydrochloride, +/--1-3,4-dichlorophenyl acetyl-2-1-pyrrolidinyl methylpiperidine hydrochloride, 2-3,4-dichlorophenyl-1-2-pyrrolidin-1-ylmethyl piperidin-1-yl ethanone hcl, d03qzj, d04ynw, pleiotropic pathway modulator oral, cancer , celgene, pleiotropic pathway modifiers inflammatory disease , celgene
CID PubChem 11315337
Nom IUPAC 2-(3,4-dichlorophenyl)-1-{2-[(pyrrolidin-1-yl)methyl]piperidin-1-yl}ethan-1-one hydrochloride
SMILES Cl.ClC1=C(Cl)C=C(CC(=O)N2CCCCC2CN2CCCC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau BRL 52537 hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 391.77
Pourcentage de pureté >98%