Learn More
BRL 52537 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Description
The most κ/μ-selective and among the most potent κ ligands known (25 times more potent than morphine in vivo).
Spécification
Nom chimique ou matériau | BRL 52537 hydrochloride |
Quantité | 50 mg |
Poids de la formule | 391.77 |
Pourcentage de pureté | >98% |