Learn More
Brix Standard, Reagecon™ Code produit.: 13474016
Brix Standard, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 13474016 Tous les produits Reagecon Produits
10% sucrose
Click to view available options
Concentration:
10% sucrose
30% sucrose
5% sucrose
60% sucrose
Code produit. 13474016
Marque: Reagecon BS10S
Stabilisé pour avoir une durée de conservation prolongée de 12 mois. Les étalons de conductivité Reagecon™ Brix est une gamme d’étalons d’indice de réfraction de saccharose prêtes à l’emploi dans un flacon compte-gouttes pratique à utiliser avec tous les types de réfractomètres. Résultats d’essais certifiés ISO 17025 et fabriqués conformément au Guide ISO 34.
Cette gamme de solutions étalons de saccharose contient des ingrédients bruts de haute pureté, peut être utilisée avec n’importe quelle marque de réfractomètre et est stabilisée pour avoir une durée de conservation étendue afin de fournir une excellente valeur aux utilisateurs qui ne sont pas tenus de suivre les directives d’ICUMSA.
  • Préparation par gravimétrie sur une base poids/masse : le soluté (saccharose) et le solvant (eau) sont tous deux pesés sur une balance calibrée avec des poids traçables OIML
  • Le certificat d’étalonnage des balances est émis en conformité avec les exigences de la norme ISO 17025 pour l’étalonnage des balances non automatiques (réf. INAB : 265C)
  • L’indice de Brix est vérifié à l’aide d’un réfractomètre à haute performance étalonné et contrôlé par température, en utilisant des étalons Brix de haute pureté, accrédités par le Guide ISO 34
Identifiants chimiques
CAS 57-50-1, 7732-18-5
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00006626
Clé InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonyme Sucrose solution
CID PubChem 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sucrose
Description Accredited to ISO 17025, In accordance with ISO Guide 34
Conditionnement Bouteille compte-gouttes
Quantité 15 mL
Forme physique Liquide
Concentration 10% sucrose
À utiliser avec (équipement) Toutes les marques de réfractomètres
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
Solubilité Soluble dans l’eau
Poids de la formule 342.3g/mol
Solvent or Matrix Water
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotRIBS1025B1 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/03/2025 Catalog NumberBS10S
Numéro de lotRIBS1024K1 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberBS10S
Numéro de lotRIBS1024J1 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2024 Catalog NumberBS10S
Numéro de lotRIBS1024A1 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/03/2024 Catalog NumberBS10S
Numéro de lotRIBS1023J1 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2024 Catalog NumberBS10S
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brix Standard, Reagecon™ >