Learn More
Metrohm Accessories and Replacement Parts for Metrohm KF Titrators
Code produit. 10351852
Encompass
Click to view available options
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 10351852
Marque: Metrohm Y261448020
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
For use with Metrohm KF Titrators
  • Accessories and replacement parts
Spécification
Diamètre (impériale) 0.62 in.
Diamètre (métrique) 16 mm
Type Septa, for KF Titrator Vessels
Hauteur (impériale) 0.07 in.
Hauteur (métrique) 2 mm
Matériau Silicone Rubber
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.