Learn More
Metrohm For use with Metrohm KF Titrators.
Marque:  Metrohm 61464320
Encompass
Code produit. 10242495
  • 1132.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accessories and replacement parts
Spécification
Spécification
Clear Glass Coulometric Vessel for Model 756
Clear Glass
80 to 250 mL
756 Coulometric Karl Fischer titrator