Learn More
Macherey-Nagel™ Brilliant Yellow pH Paper
Marque: Macherey-Nagel™ 90701
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Yellow to Red | |
Strip | |
1 Each |
6.7 to 7.9 | |
For determination of alkali concentration | |
pH Paper |