Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert brillant, pur, coloration biologique de haute pureté
Code produit. 10511794
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 633-03-4
Formule moléculaire C27H34N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 482.639
Numéro MDL MFCD00011880
Clé InChI NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Basic Green 1, C.I. 42040, Ethyl Green
CID PubChem 12449
Nom IUPAC sulfate [4-[[4-(diéthylamino)phényl]-phénylméthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]-diéthylazanium ; d’hydrogène
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-]
Spécification
Absorbance 1875 (at lambda min.)
Nom chimique ou matériau Brilliant Green
Point de fusion 180.0°C
Note relative au nom High purity biological stain
Rapport d’absorption 1 to 1.2
Beilstein 13, 746
Merck Index 15, 1380
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Spectre IR Authentique
Lambda max. 625 to 632nm (in 50:50 IMS:water)
Poids de la formule 482.64
Perte à la dessiccation 10% max. (105°C)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Vert
Quantité 500 g
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Brilliant Green, high purity biological stain
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.