Learn More
Thermo Scientific™ Gélose vert brillant (modifiée)
Code produit. 13536940
Click to view available options
Quantité:
10 / boîte
10 / paquet
Format:
Monoplaque de 90 mm
Type de milieu:
Gélose vert brillant (mod.)
Poids plein:
17,5 g ± 5 %
19,5 g ± 1,0 g
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 13536940
Marque: Thermo Scientific™ PO5033A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sélectionnez et identifiez les salmonelles (autres queSalmonella typhi) issues d’échantillons de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux, d’eaux et d’eaux usées grâce à ce milieu diagnostique préparé.
Sélectionnez et identifiez les salmonelles (autres que les Salmonella Typhi) dans des échantillons alimentaires, d’eau et cliniques grâce au milieu de diagnostic à la gélose au vert brillant modifié (modifiée) Thermo Scientific™.La formule modifiée garantit une meilleure inhibition des espèces Escherichia coli et Proteus.Le milieu a fait l’objet de nombreuses évaluations en Europe et a été utilisé dans les normes ISO.
La gélose vert brillant (modifiée) permet d’offrir une plus grande inhibition des espècesEscherichia coli etProteusque de nombreuses autres formulations de milieux destinées à l’isolement des salmonelles. La croissances des espècesPseudomonas , dont les colonies peuvent ressembler à des salmonelles sur une gélose vert brillant standard, est limitée, ce qui permet de réduire la confusion ou le travail supplémentaire pour confirmer leur identité. L’inhibition de petites quantités de salmonelles est absente de la formule modifiée1.
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic offrant une solution complète et rapide avec les résultats de qualité dont votre laboratoire a besoin.
1. Read R. B. and Reyes A. L. (1968) Appl. Microbiol. 16. 746-748
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Brun ocre, transparent
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Format Monoplaque de 90 mm
Type de milieu Gélose vert brillant (mod.)
Type de produit Gélose
Poids plein 17,5 g ± 5 %
Type d’emballage Conditionnement dans un emballage individuel à base de cellulose
Quantité 10 / paquet