Learn More
Thermo Scientific™ Gélose vert brillant (modifiée)
Code produit. 12992588
Click to view available options
Quantité:
10 / boîte
10 / paquet
Format:
Monoplaque de 90 mm
Type de milieu:
Gélose vert brillant (mod.)
Poids plein:
17,5 g ± 5 %
19,5 g ± 1,0 g
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12992588
Marque: Thermo Scientific™ PO0171A
Sélectionnez et identifiez les salmonelles (autres queSalmonella typhi) issues d’échantillons de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux, d’eaux et d’eaux usées grâce à ce milieu diagnostique préparé.
Sélectionnez et identifiez les salmonelles (autres que les Salmonella Typhi) dans des échantillons alimentaires, d’eau et cliniques grâce au milieu de diagnostic à la gélose au vert brillant modifié (modifiée) Thermo Scientific™.La formule modifiée garantit une meilleure inhibition des espèces Escherichia coli et Proteus.Le milieu a fait l’objet de nombreuses évaluations en Europe et a été utilisé dans les normes ISO.
La gélose vert brillant (modifiée) permet une plus grande inhibition des espèces d’Escherichia coli et de Proteus que de nombreuses autres formulations de milieux pour l’isolement des salmonelles. La croissance des espèces de Pseudomonas, dont les colonies peuvent ressembler à des salmonelles sur une gélose vert brillant standard, est limitée, ce qui permet de réduire la confusion ou le travail supplémentaire pour confirmer leur identité. L’inhibition de petites quantités de salmonelles est absente de la formule modifiée1.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert / marron
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Format Monoplaque de 90 mm
Type de milieu Gélose vert brillant (mod.)
Type de produit Gélose
Poids plein 19,5 g ± 1,0 g
Type d’emballage Conditionnement dans un emballage individuel à base de cellulose
Quantité 10 / boîte