Learn More
Crocéine brillante, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11467596
Crocéine brillante, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11467596
250 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Code produit. 11467596
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14642.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Brilliant Crocein is used mainly as a wool, silk, leather paper and leather dyeing. Can also be used for plastic, wood, spices, electrical-controlled aluminum, medicine color. Can make the ink, the heavy metal salt can be used as pigment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La crocéine brillante est utilisée principalement comme teinture de laine, de soie et de cuir. Peut également être utilisée pour la couleur du plastique, du bois, des épices, de l’aluminium à commande électrique et de médicaments. Peut faire l’encre, le sel de métal lourd peut être utilisé comme pigment.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5413-75-2
Formule moléculaire C22H16N4Na2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 558.491
Numéro MDL MFCD00003907
Clé InChI BMBHMIGLJQAUTJ-HKWNQDJZSA-N
Synonyme C.I. 27290; Crocein Scarlet MOO
CID PubChem 88641610
Nom IUPAC Acide(8Z)-7-oxo-8-[(4-phényldiazénylphényl)hydrazinylidène]naphtalène-1,3-disulfonique ; sodium
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC(=CC(=C43)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Brilliant Crocein
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 556.49
Quantité 250 g
Nom du produit
Crocéine brillante, Thermo Scientific Chemicals >