Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu brillant G, pur
Code produit. 10358090 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
Code produit. 10358090
Marque: Thermo Scientific Chemicals 191480250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6104-58-1 | C47H48N3NaO7S2 | 854.025 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6104-58-1
Formule moléculaire C47H48N3NaO7S2
Poids moléculaire (g/mol) 854.025
Numéro MDL MFCD00078482
Clé InChI RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Acid Blue 90, Brilliant Blue G 250, C.I. 42655
CID PubChem 6328534
Nom IUPAC sodium ; 3-[[4-[(Z)-[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]-2-méthylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-N-éthyl-3-méthylanilino]méthyl]benzènesulfonate
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Spécification
Absorbance 425 (at lambda min.)
Nom chimique ou matériau Brilliant blue G
Point de fusion >100.0°C
Rapport d’absorption 0.95 to 1.15
Teneur en colorant 60% min.
Beilstein 14, II, 450
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Spectre IR Authentique
Lambda max. 608 to 618nm (in 50:50 IMS:H2O)
Poids de la formule 854.02
Perte à la dessiccation 10% max. (105°C)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline