Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI Clarity
Obtenez des résultats rapides et précis avec un milieu de culture chromogène conçu pour dépister dans les échantillons cliniques les pathogènes communs des voies urinaires.
34.40€
Spécification
Description | Brilliance UTI Clarity |
---|---|
Format | Monoplaque de 90 mm |
Type de produit | Gélose |
Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
Quantité | 10/boîte |
Product Code | Brand | Description | Quantité | Origine de la fabrication | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Description | Quantité | Origine de la fabrication | Price | Quantity & Availability | |||
11914112
|
Thermo Scientific™
PO5159A |
Brilliance UTI Clarity | 10/boîte | Allemagne |
34.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Isolez, dénombrez et identifiez par présomption les organismes courants associés aux infections des voies urinaires dans un délai de 16 à 24 heures grâce au milieu Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI Clarity. Les organismes sont différenciés en utilisant un ou plusieurs chromogènes et / ou du tryptophane. L’interprétation est facilitée par un fond transparent, offrant un contraste net entre les sept couleurs différenciant la croissance de colonies.
La formulation de la gélose Brilliance UTI Clarity inclut deux substrats chromogènes qui sont clivés par les enzymes ß-galactosidase et ß-glucosidase, produites par E. coli, les espèces Enterococcus et les coliformes. Ces réactions enzymatiques spécifiques clivent les chromogènes, donnant une couleur différente en fonction du diagnostic.L’activité de ß-galactosidase de E. coli et S. saprophyticus donne des colonies roses / rouges et l’activité de ß-glucosidase des entérocoques produit des colonies bleues / turquoises ; l’activité de ces deux enzymes sur les coliformes donne des colonies bleu foncé / violettes. L’activité de la tryptophane désaminase produit un halo brun autour des colonies des espèces Proteus, Morganella et Providencia. La plupart des autres organismes présentent leur pigmentation naturelle.
La spécificité de Brilliance UTI Clarity minimise les tests de confirmation, avec des résultats le même jour pour la confirmation d’E.coli obtenue à l’aide d’un test indole rapide (DMAC) (MB1448A)
.Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Specifications
Brilliance UTI Clarity | |
Gélose | |
10/boîte |
Monoplaque de 90 mm | |
Sous film transparent - monocouche |