Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Brilliance™ CampyCount
Code produit. p-6220030
Click to view available options
Format:
Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication:
Royaume-Uni
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12719080
Marque: Thermo Scientific™ PO1185A
Dénombrez les Campylobacter jejuni et C. coli dans les échantillons de volailles associés de manière précise, spécifique et aisée sur des plaques chromogènes et compatibles avec des lecteurs de boîtes.
Dénombrez les Campylobacter jejuni et C. coli dans les volailles et autres échantillons associés de manière précise, spécifique et aisée grâce à l’agar Thermo Scientific™ Brilliance™ CampyCount. Le milieu de culture transparent, sur lequel les Campylobacter produisent des colonies distinctes rouge sombre, permet l’identification et le dénombrement bien plus facilement que sur du charbon de bois traditionnel ou de l’agar contenant du sang. La transparence du milieu permet également le dénombrement à l’aide de lecteurs de plaques, pour une efficacité accrue.
Les Campylobacter sont endémiques dans de nombreuses populations avicoles, les Campylobacter jejuni et les Campylobacter coli étant responsables de la majorité des infections. À mesure que la législation tend vers l’imposition de limites numéraires de Campylobacter dans le secteur avicole, les producteurs alimentaires inciteront les entreprises avicoles à fournir de la viande contenant peu de Campylobacter afin de réduire l’infection humaine.
L’agar Brilliance CampyCount a été validé et approuvé par MicroVal (conformément à la norme ISO 16140 : 2003) par rapport à la méthode de référence ISO/TS 10272-2 : 2006 pour le dénombrement sélectif des espèces Campylobacter thermotolérantes, en particulier C. jejuni et C. coli, dans les produits avicoles. Cette étude a compris à la fois le kit Thermo Scientific O.B.I.S. Campy et le test Thermo Scientific™ Oxoid™ Dryspot Campylobacter comme méthodes de validation alternatives à celles décrites dans la méthode de référence ISO/TS 10272-2 : 2006.
  • Facile à lire : milieu chromogène produisant des colonies rouge foncé sur un fond transparent
  • Efficace et précis : milieu de culture transparent qui permet le dénombrement sur des lecteurs de plaques
  • Résultats rapides : comptage des Campylobacter confirmé en à peine 72 heures lorsqu’il est utilisé en conjonction avec O.B.I.S. Campy (ID0800) ou le kit de validation pour Oxoid™ Campylobacter (DR0150)
  • Prêt à l’emploi : le confort de milieux de culture préparés
Nos produits sont fabriqués et distribués dans le monde entier par un vaste réseau de filiales afin de vous garantir le milieu le plus frais et le plus performant possible. Pour une livraison plus rapide, nous vous recommandons de sélectionner la référence du produit avec le lieu de fabrication le plus proche de vous.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Gélose Brilliance CampyCount
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de produit Gélose
Poids plein 19,5 g ± 1 g
Type d’emballage Conditionnement dans un emballage individuel à base de cellulose
Quantité 10 / sachet
Clause de non-responsabilité : Non destiné à un usage IVD.