Learn More
Brij™ L23, réactif d’électrophorèse, Thermo Scientific Chemicals
27.03€ - 54.97€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Brij™ L23 |
---|---|
Couleur | Blanc |
Note relative au nom | Electrophoresis Reagent |
CAS | 9002-92-0 |
Forme physique | Solide cireux |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15467329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66096.30 |
250 g |
27.03€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15457329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66096.0B |
1000 g |
54.97€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Brij™ L23 | |
Electrophoresis Reagent | |
Solide cireux | |
MFCD00080891 | |
Soluble in water |
Blanc | |
9002-92-0 | |
∼35°C to 40°C | |
Brij™ 35; Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether | |
1199.57 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 500-002-6
missing translation for 'rtecsNumber' : JR5990000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante