Learn More
Brij™ 98, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-71992 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10117553
Marque: Thermo Scientific Acros 347181000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9004-98-2 | C58H116O21 | 1149.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-98-2
Formule moléculaire C58H116O21
Poids moléculaire (g/mol) 1149.55
Numéro MDL MFCD00074369
Clé InChI TVSFHLHLHUYZNN-KTKRTIGZSA-N
Synonyme Polyoxyethylene(20) oleyl ether
CID PubChem 5364713
Nom IUPAC 2-[(Z)-octadéc-9-énoxy]éthanol
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Brij™ 98
Couleur Blanc à crème
Indice d’acide 1mg KOH/g max.
Forme physique Solide cireux souple
Point d’ébullition >100.0°C
Point de fusion 30.0°C
Densité 1.0700g/mL
Quantité 100 g
Point d’éclair >150°C
Valeur hydroxyle 50 to 65mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.07
Formule linéaire C18H35(OCH2CH2)nOH
Eau 3% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, toluene, propylene glycol, insoluble in cottonseed oil, mineral oil
Poids de la formule 1149.56
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Brij]TS 98
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.