Learn More
Brij™ 35, Thermo Scientific Chemicals
41.91€ - 380.90€
Identifiants chimiques
CAS | 9002-92-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H30O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 230.39 |
Numéro MDL | MFCD00043063 |
Clé InChI | SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Polyoxyethylene(23)lauryl ether |
Nom IUPAC | 2-(dodécyloxy)éthan-1-ol |
SMILES | CCCCCCCCCCCCOCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10124810
|
Thermo Scientific Acros
228342500 |
250 g | Flacon en verre |
41.91€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10043100
|
Thermo Scientific Acros
228345000 |
500 g | Flacon en verre |
66.13€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10226430
|
Thermo Scientific Acros
228340010 |
1 kg | Flacon en verre |
109.55€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11956941
|
Thermo Scientific Acros
228340051 |
5 kg | Récipient en plastique |
380.90€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
9002-92-0 | |
230.39 | |
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N | |
2-(dodécyloxy)éthan-1-ol |
C14H30O2 | |
MFCD00043063 | |
Polyoxyethylene(23)lauryl ether | |
CCCCCCCCCCCCOCCO |
Spécification
Brij™ 35 | |
5mg KOH/g max. | |
Granulés cireux | |
33.0°C to 40.0°C | |
40 to 60mg KOH/g | |
C14H30O2 | |
1% max. | |
Polyoxyethylene(23)lauryl ether | |
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N | |
2-(dodécyloxy)éthan-1-ol | |
1199.56 |
Blanc | |
9002-92-0 | |
>100.0°C | |
>149°C | |
Authentique | |
C12H25(OCH2CH2)23OH | |
MFCD00043063 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, propylene glycol, insoluble in mineral oil and vegetable oils | |
CCCCCCCCCCCCOCCO | |
230.39 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Brij]TS 35
RUO – Research Use Only