Learn More
Brij™ 35, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Description
Ce détergent non ionique est utilisé pour solubiliser les protéines et isoler les complexes membranaires.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Brij™ 35 |
| Couleur | Blanc |
| CAS | 9002-92-0 |
| Forme physique | Solide |
| Point de fusion | 40°C |
| pH | 5.5 to 7.0 |
| Quantité | 500 g |
| Valeur hydroxyle | 40 to 60 |
| Identification | Pass Test |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| Afficher plus |