Learn More
Brij™ 30, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-71941 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 10134510
Marque: Thermo Scientific Acros 216725000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-92-0
Formule moléculaire C14H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 230.39
Numéro MDL MFCD00043063
Clé InChI SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Polyoxyethylene(4)lauryl ether
Nom IUPAC 2-(dodécyloxy)éthan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Brij™ 30
Couleur Incolore à jaune
Indice d’acide 2mg KOH/g max.
Forme physique Liquide
Point de fusion 14.0°C
Densité 0.9500g/mL
Quantité 500 g
Point d’éclair >149°C
Valeur hydroxyle 145 to 165mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4510 to 1.4530
Gravité spécifique 0.95
Viscosité 30 mPa.s (25°C)
Formule linéaire C12H25(OCH2CH2)4OH
Eau 1% max.
Fieser 01,892
Merck Index 15, 7675
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in lower alcohols, propylene glycol, insoluble in mineral oil, cottonseed oil
Poids de la formule 362.54
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Brij]TS 30