Learn More
Hirschmann™ Bright Lined Counting Chambers
Includes 2 haemocytometer glass covers.
Marque: Hirschmann™ 8100203
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Double structure nette
- Revêtement brillant
- Avec le numéro de LOT sur l’emballage
- Marquage : date d’expiration, marquage CE conformément à la norme IVD 98/79 CE
Spécification
Chambre de comptage, Neubauer | |
0,1 mm | |
Marquage CE conforme à la norme IVD 98/79 CE | |
2 lamelles couvre-objet pour hémacytomètre |