Learn More
Brema™ Machine à glace avec refroidissement par air Brema™
For the production of flexible and decorative flaked ice, with a production range from 60 to 1000/kg per day.
Marque: Brema™ GB903AX
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Machine à glace• Glaçons et paillettes de qualité alimentaire
• Conforme réglementation CE-ISO9001: 2000 - C.S.V. - IMQ - G.S
• Economie d'énergie grâce à l'isolation totale de la réserve
• Nettoyage et désinfection aisée
• Condenseur refroidi par air (par eau sur demande), protégé par filtre anti-poussières
• Portillon isolé à ouverture rapide, réserve totalement isolée par polyuréthane injecté
• Sonde pour arrêt automatique de la production
• Tube de trop-plein pour évacuation d'eau
• Carrosserie acier inox 18/8 sauf CB 184, ABS
• Cuve ABS qualité alimentaire
• Pieds inox réglables en hauteur 11 à 15cm sauf CB184/246/249, ABS 5mm
• Machine à glaçons pleins
• Production par projection d'eau en circuit recyclé
• Rampe et injecteurs en laiton limitant les dépôts calcaires, godet en cuivre étamé conformément aux règles d'hygiène alimentaire
• CB 316AX
• Accessoires obligatoires détartrant et défloculateur si l'eau d'arrivée est calcaire
• Inclus Tuyau d'alimentation en eau 1,5 m G3/4 in.M, tuyau d'évacuation 1,5 m et pelle à glace
Spécification
10 à 43°C | |
Air | |
80 cm | |
Condenseur refroidi par air avec filtre anti-poussière | |
Carrosserie en acier, pieds en acier inoxydable | |
550 w | |
1 L/kg | |
90 kg/24 h. | |
70 kg |
Réglementation CE-ISO9001 : 2000-CSV-IMQ-GS | |
30 kg | |
Grain Machine à glace | |
50 Hz | |
50 cm | |
230 V | |
66 cm | |
50 Hz, 230 V, 550 w | |
36 mois |