Learn More
Brannan™ Breaksafe™ Lab Thermometer with Calibration
Code produit. 17823028
Click to view available options
Points d’étalonnage:
0 °C, 50 °C, 100 °C
0 °C, 50 °C, 90 °C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17823028
Marque: Brannan™ 44/425/0 + 49/101/0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Breaksafe™ PVC coated lab thermometer complete with traceable calibration.
  • The breaksafe™ PVC coated range of laboratory thermometers offers a low cost alternative to the (FEP) coated thermometers whilst still offering a high level of thermometer protection
  • 76 mm immersion
  • 1.0°C divisions
  • Temperature range: -10 to 110°C
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Spécification
Points d’étalonnage 0 °C, 50 °C, 90 °C
Certifications/Conformité UK Traceable to National Standards ISO 9001
Type d’immersion immersion partielle
Longueur (métrique) 20.5 cm
Matériau Glass
Remplissage du thermomètre Alcool vert
Température max. (impériale) 230°F
Température max. (métrique) 110°C
Température (impériale) min. 14°F
Température min. (métrique) -10°C
Plage de températures (impériale) 14° à 230°F
Plage de températures (métrique) -10°C à +110°C
Précision ± 1.5°C at 35°C
Subdivision 1,0°C
Immersion Length 76 mm
Largeur (métrique) 1.2 cm