Learn More
Brady™ Kit de verrouillage pour disjoncteur
Click to view available options
Couleur:
Jaune/rouge/vert
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Condamnez/Consignez en toute sécurité vos interrupteurs surdimensionnés et de forme irrégulière grâce à notre kit de condamnation/consignation de disjoncteur 480–600 V
- Les rails de montage sont autocollants et installés de façon permanente sur les tableaux électriques. Il vous suffit de nettoyer la surface et de les appliquer. Pas besoin de percer!
- Les barres de blocage à code couleur peuvent être utilisées pour indiquer si le disjoncteur est verrouillé en position d’arrêt (rouge) ou de marche (vert)
- Chaque kit inclut : 2 rails de montage jaunes, 1 barre de blocage rouge, 1 barre de blocage verte et 3 lingettes à base d’alcool
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de verrouillage pour disjoncteur |
| Alternate Part Number | EZ 480/600 VOLT BREAKER BLOCK KIT |
| Couleur | Jaune/rouge/vert |
| Matériau | Nylon armé de verre |
| Certifications/Conformité | OSHA 1910.147 |
| Profondeur (impériale) | 0.7 in. |
| Profondeur (métrique) | 17.78 mm |
| Description | 480 to 600 V Breaker Lockout Kit |
| Dimensions (P x L x H) | 17.78 x 101.60 x 20.32 mm |
| Dimensions (L x l) | 101,60 x 20,32 mm |
| Afficher plus |