Learn More
Masterflex™ Adaptateur fileté en laiton
Assemblage simple et rapide
Marque: Masterflex™ 30904-32
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles dans une variété de matériaux et de configurations pour répondre à un large éventail de besoins en laboratoire
- S’adapte d’un filetage mâle NPT à un raccord cannelé.
Spécification
Adaptateur fileté | |
Laiton | |
1/2 po | |
1/2 in NPT(M) |
Connecteur cannelé x NPT(M) | |
1/2 po | |
1/2 in NPT(M) |