Learn More
Fisherbrand™ Supports de tubes à essai en laiton
Acceptent les tubes d’un diamètre de 45 mm maximum.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
- Avec poignée en bois
- Longueur totale de 225 mm
- Parfaits pour une utilisation générale en laboratoire
Spécification
avec poignée en bois | |
Porte-tubes à essai | |
Laiton |
Pour tube de 45 mm de diamètre | |
1 de chaque | |
225 mm |