Learn More
Cole-Parmer™ Lyophilisateur Lyovapor™ L-200 Pro Control avec 4 étagères chauffables - chariot mobile
Offre une très bonne résistance chimique. Parfait pour toute utilisation avec des tubulures rigides, y compris des tubulures en fluoropolymères, ainsi que d’autres plastiques et métaux rigides
9.55€ - 19.70€
Spécification
Type de produit | Raccord union de compression droit |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Matériau | Laiton |
Température min. de fonctionnement (impériale) | –85°F |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -65°C |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11875403
|
Cole-Parmer™
31412-00 |
1/4 po |
9.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11895403
|
Cole-Parmer™
31412-02 |
1/2 po | N/A | ||||||
11789839
|
Cole-Parmer™
31412-51 |
1/8 po | N/A | ||||||
11775918
|
Cole-Parmer™
31412-50 |
1/16 in. |
15.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Offre une très bonne résistance chimique.
- Les raccords de compression fonctionnent bien avec une tubulure rigide, notamment en PTFE ou en polypropylène.
- Un raccord de compression est doté d’un écrou qui comprime la tubulure rigide contre le corps de raccord pour les applications à haute pression.
- La gamme de raccords de compression est idéale pour les tubulures rigides.
- Lors de la sélection de vos raccords, tenez compte du type de tubulure, de la compatibilité des matériaux et des conditions de température et de pression.
Spécification
Raccord union de compression droit | |
Laiton | |
-65°C | |
482°F |
Non autoclavable | |
–85°F | |
400°psi | |
250°C |