Learn More
Aalborg™ Kit débitmètre en laiton
Marque: Aalborg™ ACRZ-010157
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Débitmètre à lecture directe multigaz• Lecture directe
• Echelle interchangeable 7 produits
• Raccord et vanne laiton ou inox
• Montage en ligne ou tableau
• Avec ou sans vanne
• Débimètre acrylique résistant aux impacts, pour application de routine
• Lecture directe sur échelle interchangeable 7 produits: air, eau, Ar, CO2, He, N2, O2
• Démontage facile pour nettoyage
• Raccord 1/8 FNPT inox avec joint Viton ou raccord laiton avec joint Buna-N
• Débitmètre laiton montage tableau avec vanne
Spécification
Kit de débitmètre | |
1/8 po NPT (F) | |
Laiton | |
± 5 % | |
65°C | |
20°ml/min. |
1 LPM | |
108 mm | |
25 mm | |
Pleine échelle | |
Laiton |