Learn More
Witeg™ Jeux de perce-bouchons en laiton
Utilisez le kit de perce-bouchons en laiton Witeg™ pour répondre à vos besoins en matière d’outillage.
285.00€ - 965.00€
Spécification
Type de produit | Jeu de perce-bouchons |
---|---|
Matériau | Laiton |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11807780
|
Witeg™
7 414 303 |
5 à 18,75 mm |
585.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11887770
|
Witeg™
7 414 301 |
5 à 11 mm |
285.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11897770
|
Witeg™
7 414 305 |
5 à 26,25 mm |
965.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Liège
- Laiton
Spécification
Jeu de perce-bouchons | |
Laiton |